Learn More
Terbium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Terbium(III) fluoride is used as a source of terbium. It is also useful in the preparation of fluoride glasses. Further, it is used in the preparation of electroluminescent thin films and luminescent zinc sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Terbium(III) fluoride |
Schmelzpunkt | 1172°C |
Namenshinweis | Anhydrous |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
UN-Nummer | UN3288 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in mineral acids. Insoluble in water. |
Formelmasse | 215.92 |
Reinheit (%) | 99.9% |
Mostrar más |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X18I039 | Analysenzertifikat | 26/10/2022 | 013657.06,013657.14 |
T16G033 | Analysenzertifikat | 29/11/2021 | 013657.06,013657.14 |
P3555A | Analysenzertifikat | 24/11/2021 | 013657.06,013657.14 |
X02A024 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | 013657.06,013657.14 |
E02S010 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | 013657.06,013657.14 |
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.