Learn More
Terbium(III)-chlorid-Hexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Artikelnummer.: 11396248
Zum Warenkorb hinzufügen
Terbium(III)-chlorid-Hexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. 11396248
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11396248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011209.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Terbium(III) chloride hexahydrate is a water soluble source used for the preparation of metallic terbium, which is used in electronic devices and an additive for special alloy namely Terfenol-D. It is used in the preparation of complexes, which are used in the spectrofluorimetric determination of various chemicals in pharmaceutical formulations. Further, it finds use in the preparation of terbium nanotubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13798-24-8
Summenformel Cl3H12O6Tb
Molekulargewicht (g/mol) 373.37
MDL-Nummer MFCD00149870
InChI-Schlüssel ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name terbium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) chloride hexahydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 373.38 (265.29 Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX09K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2025 Catalog Number011209.18,011209.09
ChargennummerW07K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog Number011209.18,011209.09
ChargennummerP13J003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2023 Catalog Number011209.09
ChargennummerS10I008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2022 Catalog Number011209.18,011209.09
ChargennummerR26H016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011209.18,011209.09
Name des Produkts
Terbium(III)-chlorid-Hexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >