Learn More
Terbium(III)-chlorid-Hexahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11306258
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Terbium(III)-chlorid-Hexahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306258
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11306258
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011210.09
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13798-24-8 | Cl3H12O6Tb | 373.37 g/mol
Terbium(III) chloride hexahydrate is used in the primary chemical intermediates and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13798-24-8
Summenformel Cl3H12O6Tb
Molekulargewicht (g/mol) 373.37
MDL-Nummer MFCD00149870
InChI-Schlüssel ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name terbium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) chloride hexahydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,9157
Löslichkeitsinformationen soluble in water
Formelmasse 373.38 (265.29 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX09K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Catalog Number011210.09,011210.18
ChargennummerX09K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Catalog Number011210.09,011210.18
ChargennummerW07K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog Number011210.09,011210.18
ChargennummerS10I008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2022 Catalog Number011210.09,011210.18
ChargennummerA29Z037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011210.09,011210.18
Name des Produkts
Terbium(III)-chlorid-Hexahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >