Learn More
Terbium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10042-88-3
89.85 CHF - 385.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10042-88-3 |
---|---|
Summenformel | Cl3Tb |
Molekulargewicht (g/mol) | 265.28 |
MDL-Nummer | MFCD00011258 |
InChI-Schlüssel | GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | trichloroterbium |
SMILES | Cl[Tb](Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11398818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041678.03 |
1 g |
89.85 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11388818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041678.06 |
5 g |
385.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10042-88-3 | |
265.28 | |
GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K | |
Cl[Tb](Cl)Cl |
Cl3Tb | |
MFCD00011258 | |
trichloroterbium |
Spezifikation
Terbium(III) chloride | |
Anhydrous | |
Pulver | |
Cl3Tb | |
14,9157 | |
GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K | |
trichloroterbium | |
265.29 | |
Geruchsneutral |
588°C | |
10042-88-3 | |
(REO) | |
MFCD00011258 | |
Soluble in water | |
Cl[Tb](Cl)Cl | |
265.28 | |
99.9% | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-132-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen