Learn More
Terbium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Terbium(III) chloride |
Schmelzpunkt | 588°C |
Namenshinweis | Anhydrous |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Merck Index | 14,9157 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Formelmasse | 265.29 |
Reinheit (%) | 99.9% |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Terbium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur