Learn More
Terbinafine hydrochloride
Selective TASK3 activator
Marke:  Tocris Bioscience 6484/50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18716188
  • 64.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Terbinafine hydrochloride is a selective TASK3 activator (pEC50 = 6.2). Exhibits >10-fold selectivity for TASK3 over TREK2, TRESK, THIK1 and TASK2. Also inhibits TWIK1 (pIC50 = 5.69). Also antifungal; inhibits fungal sterol biosynthesis by inhibition of squalene epoxidase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
78628-80-5
50 mg
327.89
N-[(2E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-yn-1-yl]-N-methyl-1-naphthalenemethanamine hydrochloride
C21H25N.HCl
98%
Name des Produkts
Terbinafine hydrochloride > 50mg