Learn More
Terbinafine hydrochloride
Selective TASK3 activator
64.00 CHF - 205.00 CHF
Spezifikation
CAS | 78628-80-5 |
---|---|
Synonym | N-[(2E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-yn-1-yl]-N-methyl-1-naphthalenemethanamine hydrochloride |
Summenformel | C21H25N.HCl |
Formelmasse | 327.89 |
Reinheit | 98% |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18716188
|
Tocris Bioscience
6484/50 |
50 mg |
64.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18760878
|
Tocris Bioscience
6484/250 |
250 mg |
205.00 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Selective TASK3 activator (pEC50 = 6.2). Exhibits >10-fold selectivity for TASK3 over TREK2, TRESK, THIK1 and TASK2. Also inhibits TWIK1 (pIC50 = 5.69). Also antifungal; inhibits fungal sterol biosynthesis by inhibition of squalene epoxidase.Spezifikation
78628-80-5 | |
C21H25N.HCl | |
98% |
N-[(2E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-yn-1-yl]-N-methyl-1-naphthalenemethanamine hydrochloride | |
327.89 |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei 4 °C lagern