Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blaue Kryo-Handschuhe, Länge bis Handgelenk
Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
278.00 CHF - 285.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420, EN 511 |
---|---|
Beschreibung | Länge bis Handgelenk |
Farbe | Blau |
Hand | Spezifisch |
Produkttyp | Kryo-Handschuhe |
Benachrichtigungen:
Nicht zum Eintauchen in flüssigen Stickstoff, zur Verwendung in der Nähe offener Flammen oder in Gefahrenbereichen, in denen eine Entzündung auftreten kann, geeignet.
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15310445
|
Tempshield™
WRS |
S |
285.00 CHF
1 Paar Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15441193
|
Tempshield™
WRL |
L |
278.00 CHF
1 Paar Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11833801
|
Tempshield™
WRM |
M |
285.00 CHF
1 Paar Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
- Kryogener Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F)
- Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau ermöglichen ein Höchstmaß an thermischem Schutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
- Das leistungsstarke, Thermofutter leitet die Feuchtigkeit von den Händen weg und sorgt für Tragekomfort über längere Zeiträume hinweg
- Ideal für Anwendungen, bei denen die Funktion wichtig und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist
- Nicht für das Eintauchen in flüssigen Stickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen
Spezifikation
EN 420, EN 511 | |
Blau | |
Kryo-Handschuhe | |
Umgang mit Trockeneis, Tief-/Ultratiefkühlgeräte und geschlossene kryogene Systeme | |
-320 °F | |
11,3 bis 12,5 in. |
Länge bis Handgelenk | |
Spezifisch | |
Ja | |
Cryo-Gloves™ | |
-196 °C | |
29 bis 32,5 cm |