Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blaue Kryo-Handschuhe, Länge bis Handgelenk
Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
Marke:  Tempshield™ WRS
246.35 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27320" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15310445
Menge Preis
1 285.00 CHF / 1 Paar
5 256.50 CHF / 1 Paar
10 228.00 CHF / 1 Paar
20 199.50 CHF / 1 Paar
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Verfügbare Aktionen anzeigen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nicht zum Eintauchen in flüssigen Stickstoff, zur Verwendung in der Nähe offener Flammen oder in Gefahrenbereichen, in denen eine Entzündung auftreten kann, geeignet.
Beschreibung
Beschreibung
Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
  • Kryogener Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F)
  • Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau ermöglichen ein Höchstmaß an thermischem Schutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
  • Das leistungsstarke, Thermofutter leitet die Feuchtigkeit von den Händen weg und sorgt für Tragekomfort über längere Zeiträume hinweg
  • Ideal für Anwendungen, bei denen die Funktion wichtig und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist
  • Nicht für das Eintauchen in flüssigen Stickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen
Spezifikation
Spezifikation
EN 420, EN 511
Blau
Kryo-Handschuhe
Ja
Cryo-Gloves™
-196 °C
29 bis 32,5 cm
Länge bis Handgelenk
Spezifisch
S
Umgang mit Trockeneis, Tief-/Ultratiefkühlgeräte und geschlossene kryogene Systeme
-320 °F
11,3 bis 12,5 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blaue Kryo-Handschuhe, Länge bis Handgelenk > Klein