Learn More
TFA Dostmann THERMOHYGROMETER SENDEREINHEIT
Temperature transmitter for TFA wireless thermo-hygrometers and weather stations.
Marke: TFA Dostmann 30.3180.IT
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Transmitter for TFA wireless thermo-hygrometers and weather stations: 30.3039, 30.3060
- For wireless transmission of the outdoor climate
- Display with temperature and humidity
- Range: 100 m in open field
- Update: every 4 seconds
- Also for climate monitoring of remote rooms
Spezifikation
Temperature/Humidity Transmitter |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TFA Dostmann THERMOHYGROMETER SENDEREINHEIT > Temperature/Humidity Transmitter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur