Learn More
TEMED (Elektrophorese), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10142863
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
TEMED (Elektrophorese), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10142863
130 mL, Bernsteinfarbiges Glas
Click to view available options
Menge:
26 mL
130 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Artikelnummer. 10142863
Marke: Fisher BioReagents BP150100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Polymerisation von Acrylamid/Bis-Acrylamid
TEMED ist ein häufig verwendeter Katalysator für die Polymerisation von Acrylamid/bis-Acrylamid.
Chemische Identifikatoren
CAS 110-18-9
Summenformel C6H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 116.208
InChI-Schlüssel KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC-Name N,N,N',N'-Tetramethylethan-1,2-diamin
SMILES CN(C)CCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TEMED
Schmelzpunkt -55°C
Farbe Farblos
Dichte 0.770g/cm³
pH 8.0 to 8.5
Siedepunkt 120°C
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Prozentgehaltsbereich ≥97 % (by titration)
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Strukturformel (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Menge 130 mL
UN-Nummer 2372
Merck Index 15, 9277
Dampfdichte 4.00g/mol
Formelmasse 116.21
Reinheit (%) ≥97%
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TEMED (Elektrophorese), Fisher BioReagents >