Learn More
TEMED (Elektrophorese), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10689543
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
TEMED (Elektrophorese), Fisher BioReagents
Code produit. 10689543
26 mL, Bernsteinfarbiges Glas, 20 Gramm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
26 mL
130 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
20 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Artikelnummer. 10689543
Marke: Fisher BioReagents BP15020
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Zur Polymerisation von Acrylamid/Bis-Acrylamid
TEMED ist ein häufig verwendeter Katalysator für die Polymerisation von Acrylamid/bis-Acrylamid.
Identifiants chimiques
CAS 110-18-9
Summenformel C6H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 116.208
InChI-Schlüssel KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC-Name N,N,N',N'-Tetramethylethan-1,2-diamin
SMILES CN(C)CCN(C)C
Spécification
Chemischer Name oder Material TEMED
Schmelzpunkt -55°C
Farbe Farblos
Dichte 0.770g/cm³
pH 8.0 to 8.5
Siedepunkt 120°C
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Prozentgehaltsbereich ≥97 % (by titration)
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Strukturformel (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Menge 26 mL
UN-Nummer 2372
Merck Index 15, 9277
Formelmasse 116.21
Reinheit (%) ≥97%
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Flüssigkeit
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Mention de danger
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Conseils de prudence
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
TEMED (Elektrophorese), Fisher BioReagents >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis