Learn More
Tellur(IV)-chlorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10026-07-0 | Cl4Te | 269.4 g/mol
156.00 CHF - 491.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10026-07-0 |
---|---|
Summenformel | Cl4Te |
Molekulargewicht (g/mol) | 269.4 |
MDL-Nummer | MFCD00011262 |
InChI-Schlüssel | SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tellurium tetrachloride, telluric chloride, tellurium chloride, tetrachlorotellurium, tellurium iv chloride, tellurium chloride tecl4 , t-4, unii-dny2r5498h, tellurium chloride, t-4, telluricchloride, tecl4 |
PubChem CID | 61443 |
SMILES | Cl[Te](Cl)(Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11361629
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012284.14 |
25 g |
156.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11351629
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012284.22 |
100 g |
491.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Tellurium(IV) chloride is used in organic synthesis to prepare Cl-C-C-TeCl3derivatives by reacting with alkenes and aryl tellurium compounds by reacting with electron rich arenes. It is involved in the preparation of diaryl telluride from anisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10026-07-0 | |
269.4 | |
SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N | |
61443 |
Cl4Te | |
MFCD00011262 | |
tellurium tetrachloride, telluric chloride, tellurium chloride, tetrachlorotellurium, tellurium iv chloride, tellurium chloride tecl4 , t-4, unii-dny2r5498h, tellurium chloride, t-4, telluricchloride, tecl4 | |
Cl[Te](Cl)(Cl)Cl |
Spezifikation
380°C | |
224 °C | |
Kristallin | |
Cl4Te | |
tellurium tetrachloride, telluric chloride, tellurium chloride, tetrachlorotellurium, tellurium iv chloride, tellurium chloride tecl4 , t-4, unii-dny2r5498h, tellurium chloride, t-4, telluricchloride, tecl4 | |
SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N | |
269.4 | |
269.41 | |
3.01 g/mL |
Tellurium(IV) chloride | |
10026-07-0 | |
99.9% (metals basis) | |
MFCD00011262 | |
Decomposes in water forming TeO2 and HClSoluble in acetonitrile,dimethyl sulfoxide and dimethylformamide. Slightly soluble in ether and benzene. Insoluble in cyclohexane,hexanes,methylene chloride and chloroform. | |
Cl[Te](Cl)(Cl)Cl | |
61443 | |
Moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-055-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WY2635000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen