Learn More
Tellur(IV)-chlorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tellurium(IV) chloride is used in organic synthesis to prepare Cl-C-C-TeCl3derivatives by reacting with alkenes and aryl tellurium compounds by reacting with electron rich arenes. It is involved in the preparation of diaryl telluride from anisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 380°C |
Chemischer Name oder Material | Tellurium(IV) chloride |
Schmelzpunkt | 224 °C |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Decomposes in water forming TeO2 and HClSoluble in acetonitrile,dimethyl sulfoxide and dimethylformamide. Slightly soluble in ether and benzene. Insoluble in cyclohexane,hexanes,methylene chloride and chloroform. |
Formelmasse | 269.41 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Dichte | 3.01 g/mL |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
T08K027 | Analysenzertifikat | 24/07/2024 | 012284.14,012284.22 |
S17K013 | Analysenzertifikat | 04/07/2024 | 012284.14,012284.22 |
X02J037 | Analysenzertifikat | 11/10/2023 | 012284.14,012284.22 |
S27I019 | Analysenzertifikat | 01/07/2022 | 012284.14,012284.22 |
M25I042 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 012284.14,012284.22 |