Learn More
Tellur, 99.8 %, (Metallspurenanalyse), -200 mesh, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13494-80-9 | Te | 127.60 g/mol
62.55 CHF - 551.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13494-80-9
Summenformel Te
Molekulargewicht (g/mol) 127.60
MDL-Nummer MFCD00134062
InChI-Schlüssel PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC-Name Tellur
SMILES [Te]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10716443
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
315990250
25 g Glasflasche
62.55 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10676871
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
315991000
100 g Glasflasche
167.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10005973
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
315995000
500 g Glasflasche
551.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 236-813-4
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Tellur, 99.8 %, (Metallspurenanalyse), -200 mesh, Thermo Scientific Chemicals