Learn More
Tellur, 99.8 %, (Metallspurenanalyse), -200 mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10716443
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tellur, 99.8 %, (Metallspurenanalyse), -200 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10716443
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10716443
Marke: Thermo Scientific Acros 315990250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13494-80-9 | Te | 127.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13494-80-9
Summenformel Te
Molekulargewicht (g/mol) 127.60
MDL-Nummer MFCD00134062
InChI-Schlüssel PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC-Name Tellur
SMILES [Te]
Spezifikation
Siedepunkt 990.0°C
Chemischer Name oder Material Tellurium
Schmelzpunkt 450.0°C
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Fieser 15,298
Merck Index 15, 9263
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in h2so4, hno3 and koh, insoluble in benzene and carbon disulfide
Formelmasse 127.6
Reinheit (%) 99.8%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472261 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number315990250,315991000,315995000
ChargennummerA0458758 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number315990250,315991000,315995000
ChargennummerA0464450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2024 Catalog Number315990250,315991000,315995000
ChargennummerA0452409 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog Number315990250,315991000,315995000
ChargennummerA0458758 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2023 Catalog Number315990250,315991000,315995000
Name des Produkts
Tellur, 99.8 %, (Metallspurenanalyse), -200 mesh, Thermo Scientific Chemicals >