Learn More
Tellursäure-Dihydrat, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13451-14-4 | H6O6Te | 229.64 g/mol
106.00 CHF - 315.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13451-14-4
Summenformel H6O6Te
Molekulargewicht (g/mol) 229.64
MDL-Nummer MFCD00150387
InChI-Schlüssel VCYUGZHEVVXOPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym telluric acid dihydrate, telluricacidwhitepowder, telluric acid-te
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11367787
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014197.09
10 g
106.00 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11357787
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014197.18
50 g
315.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Telluric acid dihydrate is used in the preparation of tellurium nanorods through hydrazine-driven reduction, which finds application in solar cells, thermoelectric and topological insulators. It is also involved in the preparation of tellurium metal by reacting with the solution of potassium thiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-267-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WY2350000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Tellursäure-Dihydrat, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals