Learn More
Tellursäure-Dihydrat, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Telluric acid dihydrate is used in the preparation of tellurium nanorods through hydrazine-driven reduction, which finds application in solar cells, thermoelectric and topological insulators. It is also involved in the preparation of tellurium metal by reacting with the solution of potassium thiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 160°C (decomposition) |
Chemischer Name oder Material | Telluric acid dihydrate |
Schmelzpunkt | 136°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | >99% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 229.64 (193.61 Anhydrous) |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
C25U041 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 014197.18,014197.09 |
D26L48 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 014197.18,014197.09 |
A31Q15 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 014197.18,014197.09 |
H07N25 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 014197.18,014197.09 |
C02R023 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 014197.18,014197.09 |