Learn More
Cole-Parmer™ SCHMELZPUNKTGERAET SMP30 LCD-Display, +400°C, 170x200x325mm, 230V
Verfügt über ein patentiertes Head-Up-Display
Marke: Cole-Parmer™ 03011-49
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verfügt über ein patentiertes Head-Up-Display
- Höchsttemperatur 400 °C
- Integrierte Kühlung von 350 °C auf 50 °C in 12 Minuten
- Mit variabler Anstiegsrate zwischen 0.5 und 10 °C in Schritten von 0.1 °C
- Mit zweistufiger Kopfverstellung
- Großes, klares, hintergrundbeleuchtetes alphanumerisches LCD-Display
- Große, leicht zu lesende und anwenderfreundliche Oberfläche
- Drucker separat erhältlich
Spezifikation
Modernes Schmelzpunktgerät | |
120 V/230 V | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
Bis zu drei Kapillarröhrchen mit einem Durchmesser von 2,0 mm | |
170 mm | |
12.8 in. | |
Gehäuse SMP30 | |
Umgebungstemperatur bis 400 °C | |
7,9 in. |
50/60 Hz | |
325 x 200 x 170 mm | |
120/230 V, 50/60 Hz | |
6,7 in. | |
Drucker | |
325 mm | |
Ambient to 752°F | |
3,6 kg | |
200 mm |
STU009 SMP30
DateigrößeVersion: 43.3 kB
STU005 Point fusion-gamme
DateigrößeVersion: 3.4 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ SCHMELZPUNKTGERAET SMP30 LCD-Display, +400°C, 170x200x325mm, 230V > Fortschrittliches Schmelzpunktgerät; mit 100er Packung Schmelzpunktröhrchen, an einem Ende versiegelt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur