Learn More
Melford TE Buffer 20X Solution pH 8.0
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Marke:  Melford T32200-250.0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30018848
  • 57.05 CHF / 250 Milliliter
Verfügbar ab: 27-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Formulation:
TRIS HCI: 200 mM
EDTA: 20 mM
Spezifikation
Spezifikation
7732-18-5, 77-86-1/1185-53-1, 6381-92-6
250 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Melford TE Buffer 20X Solution pH 8.0 > 250 mL