Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000, abwaschbar – D52 Tischwaage, Modelle TD52XW QL
Die multifunktionale Tischwaage der OHAUS™ Defender™ 5000 Serie ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Robust gebaut und ausgestattet mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Anwenderverwaltung und mehreren Konnektivitätsoptionen.
Marke:  OHAUS™ 30444793
1690.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15988485
  • 1735.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 22-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Anwenderfreundliches Modell mit benutzerfreundlicher Tastatur, großem Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfachen Textaufforderungen auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führen.
  • Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, Rahmen, IP67-Wägezelle und IP68-Anzeige.
  • Defender erfüllt die Anforderungen an die NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigung (je nach Region).
  • Bietet gängige Industriemodi und unterstützt eine 50.000 Element-Bibliothek mit 1.000 Benutzerprofilen für eine einfache Datenverwaltung.
  • Enthält GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Plattform und Rahmen aus 304er-Edelstahl, IP68-Anzeige aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste verstellbare Gummifüße
Hintergrundbeleuchtetes LCD, 256 x 80 Pixel
Gehäuse D52XW15WQDL7-EU
-10 °C bis +40 °C
570 x 400 x 934 mm
RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
6,00 kg, 15,00 kg
0,500000 g, 1,000000 g
Edelstahl-Seel-IP68-Anzeige, IP67-Wägezelle
Massgeschneidert für Ihre Anwendung, Gramm, Kilogramm, Metrische Tonnen, Unze, Pfund, Pfund:Unze, Tonne
19,700 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
OHAUS™ Defender™ 5000, abwaschbar – D52 Tischwaage, Modelle TD52XW QL > Modell: D52XW15WQDL7-EU