Learn More
Novus Biologicals™ Tat-Beclin 1 L11 Autophagy Inducing Peptide
Inducing Peptide
156.00 CHF - 842.00 CHF
Spezifikation
Spezies | Non-species Specific |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
Gen-Alias | Autophagy Inducing peptide, Tat-Beclin, Tat-Beclin 1, Tat-Beclin 1 peptide, Tat-Beclin peptide, Tat-L11 |
Molekulargewicht | MolecularWeight-theroretical: 3.08 kDa |
Forschungskategorie | Autophagy |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18620749
|
Novus Biologicals™
NBP2-49886SS |
0.1 mg |
156.00 CHF
0.10 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18651548
|
Novus Biologicals™
NBP2-49886 |
1 mg |
371.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18617916
|
Novus Biologicals™
NBP2-49886-5mg |
5 mg |
842.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Non-species Specific | |
Autophagy Inducing peptide, Tat-Beclin, Tat-Beclin 1, Tat-Beclin 1 peptide, Tat-Beclin peptide, Tat-L11 | |
Autophagy |
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. | |
MolecularWeight-theroretical: 3.08 kDa | |
This product is supplied lyophilized. Purity is ≥ to 97% (HPLC) |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.