missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Tat-Beclin 1 L11 Autophagy Inducing Peptide

Inducing Peptide

Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-49886-5mg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 18617916

  • 842.00 CHF / 5 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Non-species Specific
Autophagy Inducing peptide, Tat-Beclin, Tat-Beclin 1, Tat-Beclin 1 peptide, Tat-Beclin peptide, Tat-L11
5 mg
This product is supplied lyophilized. Purity is ≥ to 97% (HPLC)
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
MolecularWeight-theroretical: 3.08 kDa
Autophagy
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Novus Biologicals™ Tat-Beclin 1 L11 Autophagy Inducing Peptide > 5 mg

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt