Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tartrazin, 89 %, rein
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifica
Specifica
Chemischer Name oder Material | Tartrazine |
Hinweise zur Zersetzung | >300°C |
Schmelzpunkt | >300°C |
Farbe | Orange |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 89% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100 g |
Beilstein | 25, IV, 1757 |
Merck Index | 15, 9206 |
Vedi altri risultati |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0472105 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 191895000,191891000 |
A0467218 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 191895000,191891000 |
A0458900 | Analysenzertifikat | 15/01/2024 | 191895000,191891000 |
A0430241 | Analysenzertifikat | 04/12/2023 | 191895000,191891000 |
A0390973 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 191895000,191891000 |
Sicurezza e movimentazione
- Tartrazine
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.