Learn More
Tartrazin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11355119
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tartrazin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355119
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11355119
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17682.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
C.I.19140
It can be employed as a biological stain and a food colorant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann als biologisches Färbemittel und als Lebensmittelfarbstoff verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 260 g/l bei 30 °C
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1934-21-0
Summenformel C16H9N4Na3O9S2
Molekulargewicht (g/mol) 534.356
MDL-Nummer MFCD00148908
InChI-Schlüssel UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K
Synonym tartrazine, yellow 5, aizen tartrazine, trisodium salt, food yellow 4, tartrazine FD&C yellow #5, c.i. acid yellow 23, atul tartrazine, erio tartrazine, kako tartrazine
PubChem CID 164825
IUPAC-Name Trinatrium;5-oxo-1-(4-sulfonatophenyl)-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]-4H-pyrazol-3-carboxylat
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2C(=NN(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tartrazine
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,9072
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 260g/L (30°C).
Formelmasse 534.37
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254911 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA17682.22,A17682.36,A17682.14
Chargennummer10253495 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog NumberA17682.22,A17682.14,A17682.36
Chargennummer10253030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog NumberA17682.22,A17682.14,A17682.36
Chargennummer10240768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2022 Catalog NumberA17682.22,A17682.14,A17682.36
Chargennummer10222307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17682.22,A17682.14,A17682.36
Name des Produkts
Tartrazin, Thermo Scientific Chemicals >