Learn More
TaqMan™, RNA-to-CT™ TaqMan™ RNA-to-CT™ 1-Step-Kit
Liefert eine einheitliche RNA-Zielquantifizierung für eine Vielzahl von Assays und wurde für die umfassende Applied Biosystems™ TaqMan™ Bibliothek für Genexpressionsassays validiert.
434.00 CHF - 10850.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR |
Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10158014
|
TaqMan™, RNA-to-CT™
4392653 |
40 Reaktionen |
434.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10734807
|
TaqMan™, RNA-to-CT™
4392938 |
200 Reaktionen |
1252.00 CHF
200 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10045714
|
TaqMan™, RNA-to-CT™
4392656 |
2000 Reaktionen |
10850.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step-Kit empfiehlt sich für zahlreiche Anwendungen, darunter allgemeine Studien zur Genexpression, bei der Biomarker-Suche und bei der Validierung von Mikroarrays.
- Zuverlässige Leistung und genaue Ergebnisse für einen weiten dynamischen Bereich
- Hohe Empfindlichkeit ermöglicht Detektion auch bei niedriger Kopienzahl und eine präzise Quantifizierung
- Validiert mit TaqMan™ Genexpression-Assays für eine einfache Experimentanordnung
- Konsistente Leistung bei einer Vielzahl von Zielstrukturen, darunter AT-reiche, GC-reiche und lange Sequenzen
- Weniger Arbeitsaufwand und geringeres Fehlerrisiko durch weniger Pipettierschritte
Hohe Effizienz bei verschiedensten Eingangskonzentrationen
- Maximale Flexibilität bei der Eingabemenge von RNA-Vorlagen erfordert eine optimale Echtzeit-PCR-Effizienz über einen breiten Bereich von Vorlagenmengen hinweg
- Das Ergebnis ist mit dem des TaqMan™ RNA-to-CT™ 2-Step-Kits vergleichbar und stellt eine signifikante Verbesserung des dynamischen Bereichs und der Empfindlichkeit gegenüber den TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix-Reagenzien dar.
Hohe Empfindlichkeit bei niedriger Zielkonzentration
- Die Empfindlichkeit des TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step-Kits wurde mit einer synthetischen RNA-Vorlage validiert, deren Kopienanzahl genau bekannt ist
- Da signifikante Probenahmefehler bei der Messung geringer Zielsequenzmengen auftreten, ist für eine korrekte Auswertung eine mehrfach wiederholte statistische Analyse erforderlich
- Die statistische Analyse verweist auf ein hohes Konfidenzniveau bei der Probenquantifizierung, basierend auf einem T-Test und konsistent bei weniger als 10 Kopien der Zielsequenz.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Nasses Eis
Spezifikation
Primer-Sonde | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus | |
RNA-to-CT™, TaqMan™ | |
Ur (Ultrarein) | |
Genexpression |
1-Schritt-RT-qPCR | |
Standard | |
ROX (vorgemischt) | |
One-Step RT-PCR-Kit | |
ArrayScript™ UP | |
RNA |