Learn More
TaqMan™, RNA-to-CT™ TaqMan™ RNA-to-CT™ 1-Step-Kit
Liefert eine einheitliche RNA-Zielquantifizierung für eine Vielzahl von Assays und wurde für die umfassende Applied Biosystems™ TaqMan™ Bibliothek für Genexpressionsassays validiert.
Marke: TaqMan™, RNA-to-CT™ 4392938
706.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step-Kit empfiehlt sich für zahlreiche Anwendungen, darunter allgemeine Studien zur Genexpression, bei der Biomarker-Suche und bei der Validierung von Mikroarrays.
- Zuverlässige Leistung und genaue Ergebnisse für einen weiten dynamischen Bereich
- Hohe Empfindlichkeit ermöglicht Detektion auch bei niedriger Kopienzahl und eine präzise Quantifizierung
- Validiert mit TaqMan™ Genexpression-Assays für eine einfache Experimentanordnung
- Konsistente Leistung bei einer Vielzahl von Zielstrukturen, darunter AT-reiche, GC-reiche und lange Sequenzen
- Weniger Arbeitsaufwand und geringeres Fehlerrisiko durch weniger Pipettierschritte
Hohe Effizienz bei verschiedensten Eingangskonzentrationen
- Maximale Flexibilität bei der Eingabemenge von RNA-Vorlagen erfordert eine optimale Echtzeit-PCR-Effizienz über einen breiten Bereich von Vorlagenmengen hinweg
- Das Ergebnis ist mit dem des TaqMan™ RNA-to-CT™ 2-Step-Kits vergleichbar und stellt eine signifikante Verbesserung des dynamischen Bereichs und der Empfindlichkeit gegenüber den TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix-Reagenzien dar.
Hohe Empfindlichkeit bei niedriger Zielkonzentration
- Die Empfindlichkeit des TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step-Kits wurde mit einer synthetischen RNA-Vorlage validiert, deren Kopienanzahl genau bekannt ist
- Da signifikante Probenahmefehler bei der Messung geringer Zielsequenzmengen auftreten, ist für eine korrekte Auswertung eine mehrfach wiederholte statistische Analyse erforderlich
- Die statistische Analyse verweist auf ein hohes Konfidenzniveau bei der Probenquantifizierung, basierend auf einem T-Test und konsistent bei weniger als 10 Kopien der Zielsequenz.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Nasses Eis
Spezifikation
Enthält ausreichend Reagenzien für 200 Reaktionen bei 50 µl Reaktionsvolumen. Im Lieferumfang enthalten: • 1 × 5 ml-Röhrchen mit 2x Mastergemisch, AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase UP, dNTPs (einschließlich dUTP), Passivreferenz 1 und optimierten Pufferkomponenten. Bei -15 bis -25 °C lagern. • 1 × 250 µl-Röhrchen mit 40x-RT-Enzymgemisch, das ArrayScript™ UP reverse Transkriptase und RNase-Inhibitor enthält. Bei -15 bis -30 °C lagern. |
|
1-Schritt-RT-qPCR | |
Standard | |
ROX (vorgemischt) | |
One-Step RT-PCR-Kit | |
200 reactions | |
Nasseis | |
Genexpression | |
RNA |
Primer-Sonde | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus | |
RNA-to-CT™, TaqMan™ | |
Ur (Ultrarein) | |
ArrayScript™ UP | |
200 Reaktionen | |
200 Reaktionen |