Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix for qPCR, no UNG
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in a short time.
124.00 CHF - 588.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Form Flüssig
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase AmpliTaq Fast DNA-Polymerase
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17125772
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A44360
5 ml
588.00 CHF
5 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17115772
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A44359
1 ml
124.00 CHF
1 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Primer-Sonde
Hoch
AmpliTaq Fast DNA-Polymerase
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System
Fast Advanced Mastermix
Genexpression
2 X
Flüssig
qPCR
Schnell oder standardmäßig
TaqMan™
Nasseis
2X
DNA
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix for qPCR, no UNG