Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix for qPCR, no UNG
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in a short time.
Marke: Applied Biosystems™ A44359
112.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der TaqMan Fast Advanced Master Mix bietet präzise Quantifizierung und Zuverlässigkeit in kurzer Zeit. Er bietet erstklassige Leistung, darunter einen der breitesten quantifizierbaren Bereiche, sowohl bei Einzel- als auch bei Duplexreaktionen, auch bei anspruchsvollen Zielen.
- Der TaqMan Fast Advanced Master Mix enthält AmpliTaq Fast DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, ROX Farbstoff (passive Referenz) und optimierte Pufferkomponenten. Es wird in einer 2X-Konzentration geliefert. Hinweis: Dieser TaqMan Fast Advanced Master Mix enthält keine Uracil-N-Glycoslyase (UNG)
- Erstklassige Leistung – überlegene Empfindlichkeit, Genauigkeit, hoher Dynamikbereich sowie überlegene Spezifität im Vergleich zu herkömmlichen Mischungen im Standardmodus
- Ausgelegt für verbesserte Stabilität im Labor – in vorbereiteten Reaktionen bei Raumtemperatur bis zu 72 Stunden stabil
- Optimiert für das Multiplexing – validiert für den Duplexbetrieb mit exogenen und endogenen internen Positivkontroll-Assays
- Reduzierte Laufzeiten: optimiert für den Schnellmodus schneller Instrumente sowie unter Schnellzyklusbedingungen bei Standardinstrumenten
- Nahtlose Übergänge in Ihre Experimente – validiert durch TaqMan Assays für die Genexpression und microRNAs sowie TaqMan Array Microfluidik-Karten
- Stabilität auf der Arbeitsfläche für vereinfachte Handhabung bei hohem Durchsatz
- Bei geringerem Durchsatz bietet die verbesserte Stabilität dieses Mastermix insgesamt mehr Komfort, da es nicht mehr darauf ankommt, die Platten sofort nach Zusammenstellung zu bearbeiten.
- Der TaqMan Fast Advanced Master Mix wurde entwickelt, um mithilfe einer internen Positivkontrolle (IPC) präzise Ergebnisse bei Duplexreaktionen zu erzielen. Die folgende Abbildung zeigt die Ergebnisse für das experimentelle Ziel-β-Aktin (Genbezeichnung: ACTB), die in Einzelzielreaktionen und Duplexreaktionen seriell verdünnt und amplifiziert wurde.
Spezifikation
Enthält 1 Röhrchen (1 ml) 2x TaqMan Fast Advanced Mastermix, ausreichend für 100 Reaktionen TaqMan Fast Advanced Mastermix enthält AmpliTaq Fast DNA-Polymerase, dNTPs (mit dUTP), ROX Farbstoff (passive Referenz) und optimierten Puffer. Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
|
Flüssig | |
qPCR | |
Schnell oder standardmäßig | |
TaqMan™ | |
1 ml | |
Genexpression | |
2 X | |
DNA |
Primer-Sonde | |
Hoch | |
AmpliTaq Fast DNA-Polymerase | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System | |
Fast Advanced Mastermix | |
Nasseis | |
2X | |
100 Reaktionen |