Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0 ermöglicht die präzise Echtzeit-PCR-basierte Detektion von Krankheitserregern bei hohen Anteilen an Inhibitoren.
1156.00 CHF - 3630.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Flasche
PCR-Methode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10575575
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4396838
200 Reaktionen
1156.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10704407
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4398021
400 Reaktionen
1768.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10085544
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4398044
800 Reaktionen
3630.00 CHF
1 Set
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0 ermöglicht die präzise Echtzeit-PCR-basierte Detektion von Krankheitserregern bei hohen Anteilen an Inhibitoren. Mit diesem Master Mix können Umwelt-, Lebensmittel- und anderen schwierige Proben analysiert werden.
  • Maßgeschneidert für quantitative Echtzeit-PCR-Experimente
  • Unübertroffene Empfindlichkeit bei anspruchsvollen Anwendungen, Zielerkennung bei niedriger Kopienanzahl und Multiplex-PCR
  • Umfasst Pathogendetektion sowie virale und bakterielle Ladungs-Quantifizierung
  • Empfindliche Detektion für eine zuverlässige Quantifizierung reichlicher und begrenzter genetischer Ziele
  • Stabile Mischung für hohe Durchsätze
Optimierte Formulierung für herausragende Leistung
TaqMan Environmental Master Mix 2.0 ist ein praktisches 2x-Gemisch für die Quantifizierung und umfasst:
  • AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase UP (Ultra Pure), eine hochreine DNA-Polymerase für eine bessere Detektion bakterieller Ziele. Dieses Hot-Start-Enzym ist bei Raumtemperatur inaktiv, und Reaktionen können im Labor durchgeführt werden. Das Enzym wird beim thermischen Durchlauf aktiviert.
  • Passive interne Referenz basierend auf dem firmeneigenen ROX™ Farbstoff für präzise Datenanalysen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spezifikation
Spezifikation
Primer-Sonde
qPCR
Standard
ROX (vorgemischt)
qPCR Master Mix
Genexpression, Genotypisierung, Pathogennachweis, Virusnachweis
Integrierter Heißstart
Flasche
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOne™, Standardmode
TaqMan™
Ur (Ultrarein)
2X
Umweltprobe, Nahrungsmittel
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0