Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0 ermöglicht die präzise Echtzeit-PCR-basierte Detektion von Krankheitserregern bei hohen Anteilen an Inhibitoren.
Marke:  Applied Biosystems™ 4398044
3381.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10085544
  • 3815.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0 ermöglicht präzise real-time PCR-basierte Detektion von Krankheitserregern bei hohen Anteilen an Inhibitoren. Mit diesem Master Mix können Umwelt-, Lebensmittel- und anderen schwierige Proben analysiert werden.
  • Maßgeschneidert für quantitative Echtzeit-PCR-Experimente
  • Unübertroffene Empfindlichkeit bei anspruchsvollen Anwendungen, Zielerkennung bei niedriger Kopienanzahl und Multiplex-PCR
  • Umfasst Pathogendetektion sowie virale und bakterielle Ladungs-Quantifizierung
  • Empfindliche Detektion für eine zuverlässige Quantifizierung reichlicher und begrenzter genetischer Ziele
  • Stabile Mischung für hohe Durchsätze
  • Nach Erhalt vor dem ersten Gebrauch bei -15 bis -25 °C vor Licht geschützt lagern.
  • Kit bei 2 bis 8 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Optimierte Formulierung für herausragende Leistung
TaqMan Environmental Mastermix 2.0 ist ein praktisches 2X-Gemisch für die Quantifizierung und umfasst:
  • AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase UP (Ultra Pure), eine hochreine DNA-Polymerase für eine bessere Detektion bakterieller Ziele. Dieses Hot-Start-Enzym ist bei Raumtemperatur inaktiv, und Reaktionen können im Labor durchgeführt werden. Das Enzym wird beim thermischen Durchlauf aktiviert.
  • Passive interne Referenz basierend auf dem firmeneigenen ROX™ Farbstoff für präzise Datenanalysen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dieses TaqMan™ Umwelt-Mastergemisch 2.0 ist ein praktisches 2x-Gemisch in 4 x5 ml-Flaschen mit folgenden Bestandteilen: AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, UP (Ultra Pure, hochgradig rein), und ein passiver interner Referenzfarbstoff basierend auf dem firmeneigenen ROX Farbstoff für präzise Datenanalysen.
Nach Erhalt vor dem ersten Gebrauch lichtgeschützt bei -15 bis -25 °C lagern. Kit bei 2 bis 8 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Flasche
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOne™, Standardmode
TaqMan™
Ur (Ultrarein)
800 Reaktionen
2X
800 Reaktionen
20 mL
Primer-Sonde
qPCR
Standard
ROX (vorgemischt)
qPCR Master Mix
800 reactions
Genexpression, Genotypisierung, Pathogennachweis, Virusnachweis
Integrierter Heißstart
Umweltprobe, Nahrungsmittel