Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Kopienanzahl-Referenzassay, RNase P, Mensch
TaqMan™ Kopienanzahl-Referenzassay, RNase P, Mensch
Marke: Applied Biosystems™ 4403326
176.90 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
179.95 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Assays werden mit humanen TaqMan™ Kopienzahl-Assays in einer Echtzeit-PCR-Duplexreaktion ausgeführt
- Zum Nachweis und zur Messung von Variationen der Kopienanzahl (CNVs) und kleineren Regionen im menschlichen Genom
- Es gibt zwei Optionen für Gene, die als endogene Referenzgene beim Menschen genutzt werden können: RNase P und TERT
- TaqMan Kopienzahl-Referenzassays sind für die Erfassung einzigartiger genomischer Sequenzen im Referenzgenom ausgelegt (Build GRCh38) und für die relative Quantifizierung von Zielsequenzen mit niedriger Kopienzahl erforderlich
- TaqMan™ Kopienzahl-Assays quantifizieren das Gen von Interesse und normieren auf ein endogenes Referenzgen, das bekanntermaßen in einem diploiden Genom in zwei Kopien vorliegt
- Bitte beachten Sie, dass TaqMan™ Kopienzahl-Referenz-Assays artenspezifisch sind.
- Assays sollten bei -15 °C bis -25 °C im Dunkeln gelagert werden
- Gefrier-/Auftauzyklen minimieren
TaqMan™ Kopienzahl-Referenz-Assay RNase P
- Empfohlen als Standard-Referenzassay zur Kopienzahlanalyse
- Dieses Assay erkennt das Ribonuklease P RNA-Komponente H1-(H1RNA)-Gen (RPPH1) auf dem Chromosom 14, Zytoband 14q11.2
- Die Assay-Lokalisierung ist Chr.14:20343370 auf Build GRCh38.
- Es hat ein 87 bp-Amplikon innerhalb des einzelnen Exon-RPPH1-Gens
TaqMan™ Kopienzahl-Referenz-Assay TERT
- Für den Fall, dass der RNase P-Assay schlecht mit einer Probe funktioniert, wird ein alternativer Referenzassay empfohlen
- Dies könnte auf chromosomale Aberrationen oder andere Probleme zurückzuführen sein
- Dieser Assay zielt auf das Telomerase-Reverse-Transkriptase-(TERT)-Gen auf Chromosom 5, Zytoband 5p15.33 ab
- Die Assay-Lokalisierung ist Chr5:1253257 auf Build GRCh38
- Es hat ein 88 bp-Amplikon innerhalb des Exon 16 des TERT-Gens
Spezifikation
Keine | |
Kontroll-Primer-Sondenset(s) | |
Gefroren | |
Niedrig | |
Standard | |
Nachhaltige Verpackung | |
VIC | |
Konfigurierbarer Assay | |
RNase-frei, DNase-frei | |
Umgebungstemperatur | |
750 Reaktionen | |
20X |
Keine | |
Primer-Sonde | |
Tube | |
qPCR | |
Gehäuse RPPH1 | |
TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5') | |
TaqMan™ | |
HPLC | |
750 reactions | |
Human | |
RNase P | |
750 Reaktionen |