Learn More
Pyrex™ Zertifizierter Weithals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Aus Pyrex™ Borosilikatglas mit Graduierung in weißer Emailfarbe.
Marke: Pyrex 1140/10D
88.69 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hergestellt aus PyrexTM Borosilikatglas mit weiß emaillierten Graduierungen.
- Erfüllt DIN ISO 24450
- Erlenmeyer-Muster
- Aus Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt
- Ausgezeichnete thermale Leistungsfähigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe
- Emaille-Graduierungen und Markierungspunkt in weiß
- Über volle Kapazität graduiert
- Mit Rückverfolgungscode für ein herunterladbares Chargenzertifikat bedruckt
Spezifikation
ISO 24450, DIN 12385 | |
Borosilikatglas, Pyrex™ | |
175 mm | |
Konisch | |
Ja | |
45 |
500 ml | |
Ja | |
Ungefähre Graduierungen | |
Ja | |
105 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Zertifizierter Weithals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur