Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Kopienzahl-Assays
TaqMan™ Kopienzahl-Assays
692.00 CHF - 2430.00 CHF
Spezifikation
3'-Primer-Modifizierung | Keine |
---|---|
5'-Primer-Modifizierung | Keine |
Inhalt und Lagerung | 1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer). Bei -15 bis -25 °C lagern. |
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
Form | Gefroren |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10478264
![]() |
Applied Biosystems™
4400291 |
360, 720 rxn(s) |
692.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10439034
![]() |
Applied Biosystems™
4400292 |
M (750 reactions), made to order |
1372.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10752697
![]() |
Applied Biosystems™
4400293 |
Je 1 |
2430.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Applied Biosystems TaqMan Copy Number Assays use gold-standard TaqMan MGB probe chemistry to evaluate the copy number of genomic DNA targets using Applied Biosystems real-time PCR instruments and software. TaqMan Copy Number Assays are run together with a TaqMan Copy Number Reference Assay in a duplex qPCR reaction; the copy number assay detects the target sequence, and the reference assay detects a sequence that is known to be present in two copies in the diploid genome. The results are then analyzed by the relative quantitation method using Applied Biosystems CopyCaller Software.
Vorgefertigte TaqMan™ Copy Number Assays eignen sich ideal für die Analyse von Kopienzahlvariationen (CNV) und kleineren Bereichen in menschlichen Genomen und Maus-Genomen. CNV ist ein wichtiger Polymorphismus, der mit Krankheiten wie Krebs, Immunerkrankungen und neurologischen Erkrankungen sowie dem Arzneimittelmetabolismus assoziiert wird.Spezifikation
Keine | |
1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer). Bei -15 bis -25 °C lagern. |
|
Gefroren | |
Schnell | |
Nachhaltige Verpackung | |
FAM | |
Kopienzahlassay | |
RNase-frei, DNase-frei | |
Human |
Keine | |
Primer-Sonde | |
qPCR | |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System | |
FAM (5'), MGB (Minor Groove Binder) (3') | |
TaqMan™ | |
Festphasenextraktion (SPE) | |
Raumtemperatur |