Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Kopienzahl-Assays
GREENER_CHOICE
TaqMan™ Kopienzahl-Assays
Marke:  Applied Biosystems™ 4400293
2166.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25056" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10752697
  • 2430.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Applied Biosystems TaqMan Copy Number Assays use gold-standard TaqMan MGB probe chemistry to evaluate the copy number of genomic DNA targets using Applied Biosystems real-time PCR instruments and software. TaqMan Copy Number Assays are run together with a TaqMan Copy Number Reference Assay in a duplex qPCR reaction; the copy number assay detects the target sequence, and the reference assay detects a sequence that is known to be present in two copies in the diploid genome. The results are then analyzed by the relative quantitation method using Applied Biosystems CopyCaller Software.
Vorgefertigte TaqMan™ Copy Number Assays eignen sich ideal für die Analyse von Kopienzahlvariationen (CNV) und kleineren Bereichen in menschlichen Genomen und Maus-Genomen. CNV ist ein wichtiger Polymorphismus, der mit Krankheiten wie Krebs, Immunerkrankungen und neurologischen Erkrankungen sowie dem Arzneimittelmetabolismus assoziiert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Kopienzahl-Assays > 2900 Reaktionen