Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Alzheimer's Panel
TaqMan™ Array, Alzheimer-Panel, Maus
Marke:  Applied Biosystems™ 4378714
Artikelnummer. 11600119
  • 3170.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Alzheimer Array, Maus, ist eine 384 Well-Mikro-Fluidikkarte mit 96 TaqMan™ Genexpression-Assays, human Dieses Produkt ist mit einem aktualisierten Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR-System kompatibel, Lieferung mit 4 St./Packung.
TaqMan™ Arrays für Alzheimer, Maus, folgen eng dem humanen Panel und stammen aus orthologenen Genen der humanen Assays. Das Maus-Panel verfügt über 92 Assays und vier Kontrollen (18S, actb, hprt1 und ipo8). Das Array ist vorformatiert und inventarisiert, kostengünstig, komfortabel und einfach zu bedienen, ohne dass teure Robotertechnik benötigt wird. Die Ergebnisse sind reproduzierbar und gleichbleibend über Proben, Studien und Labore hinweg: Sie erhalten dieselbe Datenqualität von Karte zu Karte und Charge zu Charge, selbst bei verschiedenen Bedienern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Array Alzheimer-Panel (Maus)
Maus
Getrocknet
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
TaqMan™
Standard
94 Assays für APP-Verarbeitung, Cholesterin-Biosynthese und andere Alzheimer-Ziele
384-Well-Mikrofluidik-Karte
Jeder TaqMan™ Array-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 2 µl-Reaktion. Karten bei 4 °C lagern.
TaqMan Assay für eine 2 ul-Reaktion
FAM
4 cards
Neurobiologie
Dokumentation
Manuals
Reference Materials
Vector Information
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Alzheimer's Panel > 4 Karten