Learn More
Tantaldraht, 0.025 mm (0.001 in.) Durchmesser, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11388608
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantaldraht, 0.025 mm (0.001 in.) Durchmesser, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388608
1 m
Click to view available options
Menge:
1 m
10 m
5 m
Artikelnummer. 11388608
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040675.G1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 0.0082 g/m; Härte: wie gezogen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum
Farbe Grau bis silberfarben
Namenshinweis Hard
Aussehen Gray to silver wire
Dichte 16.69g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 1 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ16K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2024 Catalog Number040675.G1,040675.G6
ChargennummerN04B015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040675.G1,040675.G6
ChargennummerI19Q69 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number040675.G1,040675.G6
ChargennummerI23T014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number040675.G1,040675.G6
ChargennummerA14M20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number040675.G1,040675.G6
Name des Produkts
Tantaldraht, 0.025 mm (0.001 in.) Durchmesser, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >