Learn More
Tantalfolie, 99.95 % (Metallbasis ohne Nb), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11395808
Verfügbar ab: 17-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantalfolie, 99.95 % (Metallbasis ohne Nb), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395808
100 x 100 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Artikelnummer. 11395808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010355.GH
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 5.19 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum
Farbe Grau bis silberfarben
Namenshinweis Annealed
Aussehen Gray to silver foil
Dichte 16.69g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis excluding Nb)
Menge 100 x 100 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.5 mm (0.02 Zoll) dick
Name des Produkts
Tantalfolie, 99.95 % (Metallbasis ohne Nb), Thermo Scientific Chemicals >