Learn More
Tantalcarbid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12070-06-3 | CTa | 192.96 g/mol
80.80 CHF - 1005.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12070-06-3 |
---|---|
Summenformel | CTa |
Molekulargewicht (g/mol) | 192.96 |
MDL-Nummer | MFCD00011255 |
InChI-Schlüssel | DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | methanidylidynetantalumylium |
SMILES | [C-]#[Ta+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11396508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012144.09 |
10 g |
80.80 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11306518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012144.18 |
50 g |
265.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11386508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012144.30 |
250 g |
1005.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Tantalum carbides is used in tungsten carbide. It is also used as a coating for steel moulds in the injection moulding of aluminum alloys. While providing a hard, wear resistant surface, it also provides a low friction mould surface. It is also used in the production of sharp instruments with extreme mechanical resistance and hardness, tool bits for cutting tools.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12070-06-3 | |
192.96 | |
DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N | |
[C-]#[Ta+] |
CTa | |
MFCD00011255 | |
methanidylidynetantalumylium |
Spezifikation
5500°C | |
3880°C | |
Schwarz bis grau | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011255 | |
Soluble in hydrofluoric acid and nitric acid. Partially soluble in water. | |
[C-]#[Ta+] | |
192.96 | |
99.5% | |
13.9 g/mL |
Tantalum carbide | |
12070-06-3 | |
Pulver | |
CTa | |
UN3178 | |
DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N | |
methanidylidynetantalumylium | |
192.96 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H228
Entzündbarer Feststoff.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Gehäuse H228
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDBARER FESTSTOFF, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 235-118-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen