Learn More
Tantalcarbid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11396508
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantalcarbid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396508
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11396508
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012144.09
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Tantalum carbides is used in  tungsten carbide. It is also used as a coating for steel moulds in the injection moulding of aluminum alloys. While providing a hard, wear resistant surface, it also provides a low friction mould surface. It is also used in the production of sharp instruments with extreme mechanical resistance and hardness, tool bits for cutting tools.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12070-06-3
Summenformel CTa
Molekulargewicht (g/mol) 192.96
MDL-Nummer MFCD00011255
InChI-Schlüssel DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name methanidylidynetantalumylium
SMILES [C-]#[Ta+]
Spezifikation
Siedepunkt 5500°C
Chemischer Name oder Material Tantalum carbide
Schmelzpunkt 3880°C
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3178
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrofluoric acid and nitric acid. Partially soluble in water.
Formelmasse 192.96
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 13.9 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW14K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog Number012144.30,012144.03,012144.18,012144.09
ChargennummerU01K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number012144.30,012144.03,012144.18,012144.09
ChargennummerQ15K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number012144.30,012144.03,012144.18,012144.09
ChargennummerR05J006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number012144.30,012144.03,012144.18,012144.09
ChargennummerQ23F085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012144.30,012144.18,012144.09
Name des Produkts
Tantalcarbid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >