Learn More
Tantal(V)-fluorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347667
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantal(V)-fluorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347667
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11347667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014052.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7783-71-3 | F5Ta | 275.94 g/mol
Tantalum(V) fluoride is used as a Friedel-Crafts catalyst. It combines with hydrogen fluoride and acts as a catalyst for the alkylation of alkanes and alkenes as well as the protonation of aromatic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-71-3
Summenformel F5Ta
Molekulargewicht (g/mol) 275.94
MDL-Nummer MFCD00042542
InChI-Schlüssel YRGLXIVYESZPLQ-UHFFFAOYSA-I
Synonym tantalum pentafluoride, tantalum v fluoride, tantalum fluoride, tantalum fluoride taf5, taf5
PubChem CID 82218
IUPAC-Name Pentafluortantal
SMILES F[Ta](F)(F)(F)F
Spezifikation
Siedepunkt 229.5°C
Chemischer Name oder Material Tantalum(V) Fluoride
Schmelzpunkt 96.8°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%, metal basis
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water forming tantalum oxyfluoride. Soluble in conc. and fuming HNO3Soluble in carbon disulfide,carbon tetrachloride and chloroform. Slightly soluble in acetic acid and ethanol.
Formelmasse 275.94
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Hinweise zur Zersetzung Decomposes in water forming tantalum oxyfluoride
Dichte 4.74
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerQ02L018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer014052.09,014052.18
ChargennummerY14J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Artikelnummer014052.09,014052.18
ChargennummerX27H006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer014052.09,014052.18
ChargennummerE31L11 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer014052.09,014052.18
ChargennummerM26C010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer014052.09,014052.18
Name des Produkts
Tantal(V)-fluorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >