Learn More
Gerbsäure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701.206 g/mol
42.55 CHF - 141.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1401-55-4 |
---|---|
Summenformel | C76H52O46 |
Molekulargewicht (g/mol) | 1701.206 |
MDL-Nummer | MFCD00066397 |
InChI-Schlüssel | LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N |
Synonym | tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6 |
PubChem CID | 134129492 |
SMILES | C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C( |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11418886
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17022.30 |
250g |
42.55 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11408886
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17022.0B |
1000g |
141.00 CHF
1000 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Used for enzyme immobilization and protein adsorption.Tannic acid has anti-bacterial, anti-enzymatic and astringent applications. Used in the dyeing process for cellulose fibers such as cotton. Used in food and medication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenEs wird für die Enzymimmobilisierung und Proteinadsorption verwendet. Tanninsäure hat antibakterielle, antienzymatische und adstringierende Anwendungen. Es wird im Färbeprozess von Cellulosefasern wie Baumwolle verwendet. Wird in Lebensmitteln und Medikamenten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, warmem Glycerin, Alkohol und Aceton.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten, kühlen Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit metallischen Salzen, starken Oxidationsmitteln, Eisen, starken Basen und Schwermetallen.
Chemische Identifikatoren
1401-55-4 | |
1701.206 | |
LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N | |
134129492 |
C76H52O46 | |
MFCD00066397 | |
tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6 | |
C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C( |
Spezifikation
Tannic acid | |
1401-55-4 | |
C76H52O46 | |
8186396 | |
tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6 | |
LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N | |
1701.206 | |
1701.23 | |
Luft- und lichtempfindlich. |
3,5 | |
∼218 °C (Zersetzung) | |
MFCD00066397 | |
14,9052 | |
Soluble in water,warm glycerol,alcohol and acetone. | |
C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C( | |
134129492 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-753-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WW5075000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen