Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ EDG7-bla U2OS Cells
Tango™ EDG7-bla U2OS cells contain the human Endothelial Differentiation Gene 7 (EDG7) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1849
Artikelnummer. 10606075
  • 18540.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Tango™ EDG7-bla U2OS cells contain the human Endothelial Differentiation Gene 7 (EDG7) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase reporter gene under the control of a UAS response element. The Tango™ EDG7-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of LPA. In addition, Tango™ EDG7-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NM_012152.1
Teilende Zellen
Nativer Schwanz
FRET
Auf Einzelzellen basierende Klone
8 x 106 Zellen
BLA (Beta-Lactamase)
Teilende Zellen
Tango™
Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung
Tango™ Zelllinien werden auf Trockeneis versendet. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen.
Fluoreszent
G-Protein-gekoppelter Rezeptor (GPCR)
Tango™
Endpunkt
EDG7
U2OS
GPCRs
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tango™ EDG7-bla U2OS Cells > 8 x 106 Cells