Learn More
BRAND™ Manipulationssicherer Schraubverschluss
Der mit einer Silikondichtung ausgestattete, manipulationssichere Schraubverschluss eignet sich für die Verwendung mit Mikroröhrchen.
165.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Manipulationssicherer Schraubverschluss |
---|---|
Enthält | Silikondichtung |
Auskleidungsmaterial | Silikon |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 78076064 Mikroröhrchen |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10309123
|
BRAND™
780774 |
Rot |
165.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10227823
|
BRAND™
780775 |
Gelb |
165.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10503914
|
BRAND™
780772 |
Grün |
165.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10582774
|
BRAND™
780771 |
Blau |
165.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10217823
|
BRAND™
780773 |
Violett |
165.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10287623
|
BRAND™
780770 |
Transparent |
165.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Silikonversiegelt
- Für Mikroröhrchen
- Arbeitstemperaturbereich von -196 bis +121 °C
Spezifikation
Manipulationssicherer Schraubverschluss | |
Silikon | |
78076064 Mikroröhrchen |
Silikondichtung | |
Polypropylen |