Learn More
BRAND™ Manipulationssicherer Schraubverschluss
Der mit einer Silikondichtung ausgestattete, manipulationssichere Schraubverschluss eignet sich für die Verwendung mit Mikroröhrchen.
Marke:  BRAND™ 780774
156.75 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10309123
  • 165.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Silikonversiegelt
  • Für Mikroröhrchen
  • Arbeitstemperaturbereich von -196 bis +121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikondichtung
Manipulationssicherer Schraubverschluss
Rot
Silikon
Polypropylen
78076064 Mikroröhrchen