Learn More
BRAND™ Manipulationssicherer Schraubverschluss
Der mit einer Silikondichtung ausgestattete, manipulationssichere Schraubverschluss eignet sich für die Verwendung mit Mikroröhrchen.
Marke: BRAND™ 780775
156.75 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Silikonversiegelt
- Für Mikroröhrchen
- Arbeitstemperaturbereich von -196 bis +121 °C
Spezifikation
Silikondichtung | |
Manipulationssicherer Schraubverschluss | |
Gelb |
Silikon | |
Polypropylen | |
78076064 Mikroröhrchen |