Learn More
Sartorius Tacta™ Multipacks mit mechanischen Pipetten
Multipacks kombinieren einen Satz Tacta mechanische Einkanalpipetten mit passenden Spitzentabletts und nützlichem Zubehör. Sartorius Tacta Mechanische Pipetten-Multipacks sind die beste Alternative zum Austausch Ihrer gebrauchten mechanischen Pipetten.
1130.00 CHF - 2040.00 CHF
Spezifikation
Kompatible Spitzen | Sartorius Tips |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Reusable |
Modell | Tacta |
Produktlinie | Tacta |
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15653104
![]() ![]() |
Sartorius
LH-729673 |
Multipacks für mechanische Pipetten | 20/Pckg. | 0.5 bis 10 μl, 10 bis 100 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl |
1625.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15663104
![]() ![]() |
Sartorius
LH-729674 |
Multipacks für mechanische Pipetten | 10/Pckg. | 0,5 to 10, 10 to 100, 20 to 200, 100 to 1000, 500 to 5000 μl |
1840.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15623104
![]() ![]() |
Sartorius
LH-729670 |
Multipacks für mechanische Pipetten | 10/Pckg. | 0.5 bis 10, 10 bis 100, 100 bis 1000 μl |
1130.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15643104
![]() ![]() |
Sartorius
LH-729672 |
Multipacks für mechanische Pipetten | 10/Pckg. | 0.5 bis 10 μl, 2 bis 20 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl |
1475.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15633104
![]() ![]() |
Sartorius
LH-729671 |
Multipacks für mechanische Pipetten | 20/Pckg. | 20 μL, 200 μL, 1000 μL |
1130.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15683104
![]() ![]() |
Sartorius
LH-729676 |
Multipacks für mechanische Pipetten | 1/Pckg. | 0.5 bis 10 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl, 30 bis 300 μl |
2040.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15673104
![]() ![]() |
Sartorius
LH-729675 |
Multipacks für mechanische Pipetten | 20/Pckg. | 2 bis 20 μl, 10 bis 100 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl, 500 bis 5000 μl |
1840.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15693104
![]() ![]() |
Sartorius
LH-729677 |
Multipacks für mechanische Pipetten | 1/Pckg. | 100 bis 1000, 500 bis 5000 l, 1 bis 10 ml |
1130.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Bequeme Handhabung durch ergonomisch gestalteten Griff
- Geringe Pipettierungs- und Spitzenabwurfkraft
- Reibungsloser Spitzenabwurf mit der neuen Optiject™ Technologie
- Einzigartiges Optilock™ System ermöglicht flexible Mengenanpassung und Verriegelung
- Kalibrieranpassung für genaue Ergebnisse für unterschiedliche Flüssigkeitstypen
- Zuverlässige Ergebnisse auch bei längeren Pipettierzeiten
- leicht ablesbare, vierstellige Volumenanzeige hilft bei der Einstellung exakter Volumina
- Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
- Vollständig autoklavierbar
- Hochwertige Optifit Standardspitzen für verschiedene Anwendungen
Warranty
Zwei Jahre
Spezifikation
Sartorius Tips | |
Reusable | |
Tacta | |
Multipacks für mechanische Pipetten | |
Hoch | |
138 mm (1-Kanal,1000 μl);240 mm (8-Kanal,300 μl) |
Autoklavierbar | |
Tacta | |
Non-sterile | |
Vierstellige Volumen-Anzeige | |
2 Jahre | |
79 g (1-Kanal,1000 μl);138 g (8-Kanal,300 μl) |