Learn More
Sartorius Tacta™ Multipacks mit mechanischen Pipetten
Multipacks kombinieren einen Satz Tacta mechanische Einkanalpipetten mit passenden Spitzentabletts und nützlichem Zubehör. Sartorius Tacta Mechanische Pipetten-Multipacks sind die beste Alternative zum Austausch Ihrer gebrauchten mechanischen Pipetten.
Marke: Sartorius LH-729677
895.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 3X Einkanalpipetten (0.5 bis 10 μl, 10 bis 100 μl, 100 bis 1000 μl), Spitzengestelle96 (0.2 bis 10 μl, 0.5 bis 200 μl, 10 bis 1000 μl), 1 x linearer Ständer, 3 x Einzelpipettenhalter
Beschreibung
- Bequeme Handhabung durch ergonomisch gestalteten Griff
- Geringe Pipettierungs- und Spitzenabwurfkraft
- Reibungsloser Spitzenabwurf mit der neuen Optiject™ Technologie
- Einzigartiges Optilock™ System ermöglicht flexible Mengenanpassung und Verriegelung
- Kalibrieranpassung für genaue Ergebnisse für unterschiedliche Flüssigkeitstypen
- Zuverlässige Ergebnisse auch bei längeren Pipettierzeiten
- leicht ablesbare, vierstellige Volumenanzeige hilft bei der Einstellung exakter Volumina
- Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
- Vollständig autoklavierbar
- Hochwertige Optifit Standardspitzen für verschiedene Anwendungen
Serviceleistungen
Zwei Jahre
Spezifikation
Sartorius Tips | |
Reusable | |
1 | |
Non-sterile | |
100 bis 1000, 500 bis 5000 l, 1 bis 10 ml | |
3 MAX Einkanalpipetten (100 bis 1000 μl ,500 bis 5000 μl, 1 bis 10 ml), Spitzengestelle für 96 Spitzen (10 bis 1000 μl) und Großpackung in einem Beutel: 0.1 bis 5 ml (100 Spitzen), 1 bis 10 ml (250Spitzen), 1 linearer Ständer, 3 Pipettenhalter | |
Hoch | |
138 mm (1-Kanal,1000 μl);240 mm (8-Kanal,300 μl) |
Autoklavierbar | |
Tacta | |
Tacta | |
Multipacks für mechanische Pipetten | |
Vierstellige Volumen-Anzeige | |
1/Pckg. | |
2 Jahre | |
79 g (1-Kanal,1000 μl);138 g (8-Kanal,300 μl) |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Tacta™ Multipacks mit mechanischen Pipetten > Tacta 3er-Packung Max
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur