missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Table Paper Boards
Table Paper Boards for the filtration of cooking and transformer oils and as base paper for further impregnation with certain reagents. The grades with a wet bursting strength 30 kPa are identified as wet strengthened and suitable for pressure or vacuum filtration.
246.61 CHF - 615.58 CHF
Spezifikation
Format | Filterpapier |
---|---|
Güte | H182 |
Typ | Filter Board |
Fit for Purpose | Zertifizierte Qualität |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972810
|
Sartorius
FT-2-H182-210297 |
210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.) |
246.61 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982810
|
Sartorius
FT-2-H182-580580 |
580 x 580 mm (22,8 x 22,8 in.) |
615.58 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Filter BoardsGrade | Basis weight g/m2 | Thickness in mm |
0.90 | 420 | 1.30 |
1220 | 475 | 1.10 |
1339 | 315 | 0.63 |
151 | 460 | 0.90 |
152 | 380 | 0.90 |
152 A | 340 | 1.00 |
1522 | 280 | 0.60 |
157 | 700 | 1.80 |
1600 | 250 | 0.50 |
1632 | 150 | 0.63 |
167 360 | 360 | 0.90 |
511 | 490 | 1.25 |
64 | 100 | 0.22 |
A 140 | 140 | 0.25 |
A 250 | 250 | 0.40 |
C 160 | 160 | 0.30 |
C 250 | 250 | 0.43 |
C 251 | 250 | 0.55 |
C 300 | 300 | 0.52 |
C 350 | 350 | 0.63 |
C 350 L | 360 | 0.75 |
C 450 | 450 | 0.95 |
K 12 | 520 | 1.50 |
LF 1 | 360 | 0.90 |
M 270 | 270 | 0.62 |
M 600 | 600 | 1.60 |
S 165 | 165 | 0.33 |
S 500 | 500 | 1.00 |
SB 2 | 155 | 0.34 |
SEK 550 | 550 | 1.25 |
SEK 770 | 770 | 1.00 |
Spezifikation
Filterpapier | |
H182 | |
Filter Board | |
Zertifizierte Qualität |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts