Learn More
Sartorius Table Paper Boards
Table Paper Boards for the filtration of cooking and transformer oils and as base paper for further impregnation with certain reagents. The grades with a wet bursting strength 30 kPa are identified as wet strengthened and suitable for pressure or vacuum filtration.
Marke:  Sartorius FT-2-H182-210297
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15972810
  • 246.61 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Filterplatten
QualitätBaisisgewicht g/m2Dicke in mm
0,904201,30
12204751,10
13393150,63
1514600,90
1523800,90
152 A3401,00
15222800,60
1577001,80
16002500,50
16321500,63
167 3603600,90
5114901,25
641000,22
A 1401406,4 mm
A 2502500,40
C 1601600,30
C 2502500,43
C 2512500,55
C 3003000,52
C 3503500,63
C 350 L3600,75
C 4504500,95
K 125201,50
LF 13600,90
M 2702700,62
M 6006001,60
S 1651650,33
S 5005001,00
SB 21550,34
SEK 5505501,25
SEK 7707701,00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Filterpapier
Filter Board
Zertifizierte Qualität
H182
210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)